Learn More
N-(4-bromofenil)-[1,1-bifenil]-4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Bromophenyl)-[1,1-biphenyl]-4-amine |
| CAS | 1160294-93-8 |
| Fórmula molecular | C18H14BrN |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14BrN/c19-16-8-12-18(13-9-16)20-17-10-6-15(7-11-17)14-4-2-1-3-5-14/h1-13,20H |
| SMILES | Brc1ccc(Nc2ccc(cc2)c3ccccc3)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-bromofenil)-4-fenilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 324.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.031 |