Learn More
N-(4-bromofenoetil-ftalimida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-4-Bromopheneethyl-phthalimide |
| CAS | 124499-18-9 |
| Fórmula molecular | C16H12BrNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[2-(4-Bromophenyl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-[2-(4-Bromophenyl)ethyl]phthalimide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12BrNO2/c17-12-7-5-11(6-8-12)9-10-18-15(19)13-3-1-2-4-14(13)16(18)20/h1-8H,9-10H2 |
| SMILES | Brc1ccc(CCN2C(=O)c3ccccc3C2=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(4-bromofenil)etil]isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 330.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.0051 |