Learn More
N-(4-bromobutil)ftalimida, TRC
Código de producto. 30338043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338043 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30338043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68206010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Bromobutyl)phthalimide
CAS 5394-18-3
Fórmula molecular C12H12BrNO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Phthalimido-4-bromobutane, 2-(4-Bromobutyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(4-Bromobutyl)isoindole-1,3-dione, 2-(4-Bromobutyl)phthalimide, 4-Bromobutylphthalimide, NSC 575
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12BrNO2/c13-7-3-4-8-14-11(15)9-5-1-2-6-10(9)12(14)16/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
SMILES O=C1N(CCCCBr)C(C2=CC=CC=C21)=O
Nombre IUPAC 2-(4-bromobutil)isoindolina-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 282.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.01