Learn More
N-(4-Bromobutil)ftalimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441868 5 g 5 g
11451868 25 g 25 g
11461868 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14517.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5394-18-3 | C12H12BrNO2 | 282.14 g/mol
N-(4-Bromobutyl)phthalimide is used in organic synthesis and the production of pharmaceutical. It can react with 1-phenyl-piperazine to get N-[4-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-butyl]-phthalimide. It is a useful synthesis reagent used to synthesize B-cyclodextrin derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-(4-bromobutil)ftalimida se utiliza en la síntesis orgánica y la producción de productos farmacéuticos. Puede reaccionar con 1-fenil-piperazina para obtener N-[4-(4-fenil-piperazin-1-il)-butil]-ftalimida. Es un reactivo de síntesis útil que se utiliza para sintetizar derivados de la B-ciclodextrina.
Solubilidad
Soluble en etanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5394-18-3
Fórmula molecular C12H12BrNO2
Peso molecular (g/mol) 282.14
Número MDL MFCD00005905
Clave InChI UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
PubChem CID 93575
Nombre IUPAC 2-(4-bromobutil)isoindol-1,3-diona
SMILES BrCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Punto de fusión 77°C to 81°C
Punto de ebullición 165°C to 170°C (1 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 164119
Información de solubilidad Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.14
Porcentaje de pureza 98%