Learn More
Ácido N-(4-bromobencil)-2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Bromobenzyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 1246817-41-3 |
| Fórmula molecular | C15H17BrClN2O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[(4-bromophenyl)methyl]-2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16BrClN2O2/c1-2-3-4-12-18-14(17)13(15(20)21)19(12)9-10-5-7-11(16)8-6-10/h5-8H,2-4,9H2,1H3,(H,20,21) |
| SMILES | CCCCc1nc(Cl)c(C(=O)O)n1Cc2ccc(Br)cc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[(4-bromofenil)metil]-2-butil-5-cloroimidazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 371.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.0084 |