Learn More
Éster fenilmetílico del ácido N-(4-bromo-3-metilfenil)-carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Bromo-3-methylphenyl)-carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 1246187-55-2 |
| Fórmula molecular | C15H14BrNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzyl (4-bromo-3-methylphenyl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14BrNO2/c1-11-9-13(7-8-14(11)16)17-15(18)19-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | Cc1cc(NC(=O)OCc2ccccc2)ccc1Br |
| Nombre IUPAC | N-(4-bromo-3-metilfenil)carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 320.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.0208 |