Learn More
N-[4-Bromo-2-(piridin-2-ilcarbonil)fenil]-2-cloroacetamida, Mikromol
Código de producto. 30462411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30462411 50 mg
1 options
Código de producto. 30462411 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0064.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[4-Bromo-2-(piridin-2-ilcarbonil)fenil]-2-cloroacetamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
CAS 41526-21-0
Nombres de analitos o componentes N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H10 Br Cl N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Bromazepam Imp. B (EP), Bromazepam Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10BrClN2O2/c15-9-4-5-11(18-13(19)8-16)10(7-9)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES ClCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2
Nombre IUPAC N-[4-bromo-2-(piridina-2-carbonil)fenil]-2-cloroacetamida
Peso molecular (g/mol) 353.6
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351,9614 g/mol