Learn More
N-(4-Bromo-2-picolinoilfenil)-2-cloroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide |
| CAS | 41526-21-0 |
| Fórmula molecular | C14 H10 Br Cl N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Bromazepam Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10BrClN2O2/c15-9-4-5-11(18-13(19)8-16)10(7-9)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19) |
| SMILES | ClCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | N-[4-bromo-2-(piridina-2-carbonil)fenil]-2-cloroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 353.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.9614 |