Learn More
N-(4-Bromo-2-metilfenil)-2-cloroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Bromo-2-methylphenyl)-2-chloroacetamide |
| CAS | 96686-51-0 |
| Fórmula molecular | C9H9NOClBr |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrClNO/c1-6-4-7(10)2-3-8(6)12-9(13)5-11/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cc1cc(Br)ccc1NC(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | N-(4-bromo-2-metilfenil)-2-cloroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 262.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.9556 |