Learn More
N-(4-Bromo-2,6-dimetilfenil)-2-cloroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-2-chloroacetamide |
| CAS | 17058-74-1 |
| Fórmula molecular | C10H11BrClNO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4'-Bromo-2-chloro-2',6'-acetoxylidide, Chloroacetyl-4-bromo-2,6-dimethylanilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11BrClNO/c1-6-3-8(11)4-7(2)10(6)13-9(14)5-12/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | ClCC(NC1=C(C)C=C(Br)C=C1C)=O |
| Nombre IUPAC | N-(4-bromo-2,6-dimetilfenil)-2-cloroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 276.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.97 |