Learn More
N-[4-(beta-Ciclohexilureidoetil)benzensulfonilo] N'-Ciclohexilurea, TRC
Código de producto. 17934805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17934805 50 mg 50 miligramos
17904425 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17934805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98825050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10079-35-3
Fórmula molecular C22 H34 N4 O4 S
Peso molecular (g/mol) 450.59
Sinónimo Benzenesulfonamide, N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]-, Urea, 1-cyclohexyl-3-[p-[(cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl]phenethyl]- (7CI,8CI), N-[(Cyclohexylamino)carbonyl]-4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]benzenesulfonamide, N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulfonamide, N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-[[4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea, N-[4-(β-Cyclohexylureidoethyl)benzensulfonyl] N'-Cyclohexylurea
Nombre IUPAC 1-ciclohexil-3-[4-[2-(ciclohexilcarbamoylamino)etil]fenil]sulfonilurea
SMILES O=C(NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2)NC3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H34N4O4S/c27-21(24-18-7-3-1-4-8-18)23-16-15-17-11-13-20(14-12-17)31(29,30)26-22(28)25-19-9-5-2-6-10-19/h11-14,18-19H,1-10,15-16H2,(H2,23,24,27)(H2,25,26,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.2301