Learn More
N-4-benciloxifenil isobutilarilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-4-Benzyloxyphenyl Isobutyrylacetamide |
| CAS | 265989-30-8 |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO3/c1-14(2)18(21)12-19(22)20-16-8-10-17(11-9-16)23-13-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,14H,12-13H2,1-2H3,(H,20,22) |
| SMILES | CC(C)C(=O)CC(=O)Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-3-oxo-N-(4-fenilmetoxifenil)pentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 311.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1521 |