Learn More
N-4-benciloxifenil alfa-bencilideno-d5 isobutirilacetamida, TRC
Código de producto. 30333247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333247 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30333247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28763350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-4-Benzyloxyphenyl a-Benzilidene-d5 Isobutyrylacetamide
CAS 1020719-20-3
Fórmula molecular C26 D5 H20 N O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-Methyl-3-oxo-N-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-(phenyl-2,3,4,5,6-d5-methylene)pentanamimde
Fórmula InChI InChI=1S/C26H25NO3/c1-19(2)25(28)24(17-20-9-5-3-6-10-20)26(29)27-22-13-15-23(16-14-22)30-18-21-11-7-4-8-12-21/h3-17,19H,18H2,1-2H3,(H,27,29)/b24-17+/i3D,5D,6D,9D,10D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C(\C(=O)Nc2ccc(OCc3ccccc3)cc2)/C(=O)C(C)C)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC (2E)-4-metil-3-oxo-2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metilideno]-N-(4-fenilmetoxifenil)pentanamida
Peso molecular (g/mol) 404.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.2148