Learn More
N-[4-(benciloxi)-3-metoxifenetil]-2-[3-(benciloxi)-4-metoxifenil]acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-(Benzyloxy)-3-methoxyphenethyl]-2-[3-(benzyloxy)-4-methoxyphenyl]acetamide |
| CAS | 1699-40-7 |
| Fórmula molecular | C32H33NO5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Methoxy-N-[2-[3-methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-3-(phenylmethoxy)benzeneacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H33NO5/c1-35-28-15-14-27(20-31(28)38-23-26-11-7-4-8-12-26)21-32(34)33-18-17-24-13-16-29(30(19-24)36-2)37-22-25-9-5-3-6-10-25/h3-16,19-20H,17-18,21-23H2,1-2H3,(H,33,34) |
| SMILES | O=C(CC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C(OC)C=C1)NCCC3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C(OC)=C3 |
| Nombre IUPAC | N-(4-(benciloxi)-3-metoxifenetil)-2-(3-(benciloxi)-4-metoxifenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 511.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 511.24 |