Learn More
N-[(4-aminofenil)sulfonil]urea (sulfacarbamida), Mikromol™
Código de producto. 30049736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30049736 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30049736 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0883.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[(4-aminofenil)sulfonil]urea (sulfacarbamida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea (Sulphacarbamide)
CAS 547-44-4
Nombres de analitos o componentes N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea (Sulphacarbamide)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H9 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea, Sulfaguanidine Imp. B (EP), Sulphacarbamide, Sulfaguanidine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N3O3S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)10-7(9)11/h1-4H,8H2,(H3,9,10,11)
SMILES NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC (4-aminofenil)sulfonilurea
Peso molecular (g/mol) 215.23
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0365 g/mol