Learn More
N-[(4-aminofenil)sulfonil]-N-(pirimidin-2-il)acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30050797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050797 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30050797 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0623.07
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[(4-aminofenil)sulfonil]-N-(pirimidin-2-il)acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(pyrimidin-2-yl)acetamide
CAS 1027941-35-0
Nombres de analitos o componentes N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(pyrimidin-2-yl)acetamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H12 N4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(pyrimidin-2-yl)acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N4O3S/c1-9(17)16(12-14-7-2-8-15-12)20(18,19)11-5-3-10(13)4-6-11/h2-8H,13H2,1H3
SMILES CC(=O)N(c1ncccn1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
Nombre IUPAC N-(4-aminofenil)sulfonil-N-pirimidin-2-ilacetamida
Peso molecular (g/mol) 292.31
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292,063 g/mol