Learn More
N-(4-aminofenil)-N2,N2-dimetilglicinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-aminophenyl)-N2,N2-dimethylglycinamide |
| CAS | 25786-09-8 |
| Fórmula molecular | C10H15N3O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3O/c1-13(2)7-10(14)12-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,7,11H2,1-2H3,(H,12,14) |
| SMILES | CN(C)CC(=O)Nc1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-aminofenil)-2-(dimetilamino)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 193.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1215 |