Learn More
N'-(4-aminofenil)-N,N-dimetilacetamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N'-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine |
| CAS | 35556-08-2 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N’-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylethanimidamide, BAY-d 9216, p-(1-Dimethylamino ethylimino)aniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3/c1-8(13(2)3)12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7H,11H2,1-3H3/b12-8+ |
| SMILES | CN(C)\C(=N\c1ccc(N)cc1)\C |
| Nombre IUPAC | N'-(4-aminofenil)-N,N-dimetiletanimidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 177.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.1266 |