Learn More
N'-(4-aminofenil)-N,N-dimetilacetamidina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N'-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine-d6 |
| CAS | 1795133-90-2 |
| Fórmula molecular | C10H9D6N3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N’-(4-Aminophenyl)-N,N-(dimethyl-d6)ethanimidamide, BAY-d 9216-d6, p-[1-(Dimethyl-d6)]aminoethylimino)aniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3/c1-8(13(2)3)12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7H,11H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C(=Nc1ccc(N)cc1)C)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N'-(4-aminofenil)-N,N-bis(trideuteriometil)etanimidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 183.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.1643 |