Learn More
N-(4-Aminofenil)-N-metil-2-(4-metilpiperazina-1-il)acetamida, TRC
Código de producto. 17939464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17939464 250 mg 250 miligramos
17939204 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17939464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA628740250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 262368-30-9
Fórmula molecular C14H22N4O
Peso molecular (g/mol) 262.35
Sinónimo N-(4-Aminophenyl)-N,4-dimethyl-1-piperazineacetamide, N-[[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]carbonyl]-N-methyl-p-phenylenediamine
Nombre IUPAC N-(4-aminofenil)-N-metil-2-(4-metilpiperazina-1-il)acetamida
SMILES CN1CCN(CC1)CC(=O)N(C)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N4O/c1-16-7-9-18(10-8-16)11-14(19)17(2)13-5-3-12(15)4-6-13/h3-6H,7-11,15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1794