Learn More
N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine, MedChemExpress
Código de producto. 16489476
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489476 50 mg 50 miligramos
16472788 10 mg 10 miligramos
16464236 100 mg 100 miligramos
16405537 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489476 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100130
MedChemExpress N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine is a adenosine receptor inhibitor, with Ki of 29 nM for Rat ecto-5′-Nucleotidase.
N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine is a adenosine receptor inhibitor, with Ki of 29 nM for Rat ecto-5′-Nucleotidase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine
CAS 95523-13-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20N6O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (26.85 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC=C(N)C=C4)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 372.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation