Learn More
Éster metílico de N-[4-(aminocarbonil)-3-fluorofenil]-2-metilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-(Aminocarbonyl)-3-fluorophenyl]-2-methylalanine Methyl Ester |
| CAS | 1242137-21-8 |
| Fórmula molecular | C12H15FN2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15FN2O3/c1-12(2,11(17)18-3)15-7-4-5-8(10(14)16)9(13)6-7/h4-6,15H,1-3H3,(H2,14,16) |
| SMILES | CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-(4-carbamoil-3-fluoroanilino)-2-metilpropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 254.26 |