Learn More
N-(4-Aminobutil)-N-etilisoluminol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15545876 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15545876 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15545876 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439450010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol
CAS 66612-29-1
Punto de fusión 246.0°C to 248.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 89% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H20N4O2
Número MDL MFCD00010559
Cantidad 1 g
Sinónimo n-4-aminobutyl-n-ethylisoluminol, abei, 6-4-aminobutyl ethyl amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, 6-n-4-aminobutyl-n-ethyl amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 6-4-aminobutyl ethylamino-2,3-dihydro, 6-n-4-aminobutyl-n-ethylamino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, n-4-aminobutyl-n-ethylisolumiol
Clave InChI LEOJISUPFSWNMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CCCCN)C1=CC=C2C(=O)NNC(=O)C2=C1
Nombre IUPAC 6-[4-aminobutil(etil)amino]-2,3-dihidroftalazina-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 276.34
PubChem CID 196441
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.34
Porcentaje de pureza 90%