Learn More
N-(4-aminobutil)acetamida, TRC
Código de producto. 30324386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30324386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA577033100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Aminobutyl)Acetamide
CAS 5699-41-2
Fórmula molecular C6H14N2O
Cantidad 100 mg
Sinónimo (4-(Acetylamino)butyl)amine, Acetylputrescine, Monoacetylputrescine, N-Acetylputrescine, N1-Acetyl putrescine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-6(9)8-5-3-2-4-7/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CC(=O)NCCCCN
Nombre IUPAC N-(4-aminobutil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 130.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1106