Learn More
Clorhidrato de N-(4-aminobutil)-5-cloro-1-naftalenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30317039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30317039 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30317039 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA601900250MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide, Hydrochl
CAS 78957-84-3
Fórmula molecular C14 H17 Cl N2 O2 S . Cl H
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17ClN2O2S.ClH/c15-13-7-3-6-12-11(13)5-4-8-14(12)20(18,19)17-10-2-1-9-16;/h3-8,17H,1-2,9-10,16H2;1H
SMILES Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Nombre IUPAC N-(4-aminobutil)-5-cloronaftaleno-1-sulfonamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 349.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.0466
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.