Learn More
Clorhidrato de N-(4-aminobutil)-5-cloro-1-naftalenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide, Hydrochl |
| CAS | 78957-84-3 |
| Fórmula molecular | C14 H17 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17ClN2O2S.ClH/c15-13-7-3-6-12-11(13)5-4-8-14(12)20(18,19)17-10-2-1-9-16;/h3-8,17H,1-2,9-10,16H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12 |
| Nombre IUPAC | N-(4-aminobutil)-5-cloronaftaleno-1-sulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 349.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.0466 |