Learn More
Clorhidrato de N-(4-aminobutil)-2-naftalenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulfonamide, Hydrochloride |
| CAS | 89108-46-3 |
| Fórmula molecular | C14 H18 N2 O2 S . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O2S.ClH/c15-9-3-4-10-16-19(17,18)14-8-7-12-5-1-2-6-13(12)11-14;/h1-2,5-8,11,16H,3-4,9-10,15H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-aminobutil)naftaleno-2-sulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 314.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.0856 |