Learn More
N-(4-aminobenzilo)-L-ácido glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid) |
| Nombres de analitos o componentes | (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.0903 |