Learn More
N-(4-aminobenzoil-d4)glicina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminohippuric-d4 Acid |
| CAS | 1219805-41-0 |
| Fórmula molecular | C9 2H4 H6 N2 O3 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4 H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)NCC(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 198.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0942 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |