Learn More
Ácido N-(4-aminobenzoil)-D-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Aminobenzoyl)-D-glutamic Acid |
| CAS | 5959-18-2 |
| Fórmula molecular | C12H14N2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | D-N-(p-Aminobenzoyl)glutamic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-[(4-aminobenzoil)amino]pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 266.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.0903 |