Learn More
N-(4-aminobenzoil)-beta-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine |
| CAS | 7377-08-4 |
| Fórmula molecular | C10H12N2O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-(4-Aminobenzoylamino)propionic Acid, 3-[(4-Aminobenzoyl)amino]propanoic Acid, N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine, p-Amino-N-benzoyl-beta-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O3/c11-8-3-1-7(2-4-8)10(15)12-6-5-9(13)14/h1-4H,5-6,11H2,(H,12,15)(H,13,14) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)C(=O)NCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-[(4-aminobenzoil)amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 208.21 |