Learn More
N-(4-aminobenzoil)-beta-alanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11459666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459666 50 g 50 g
11449666 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20213.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7377-08-4
Número MDL MFCD00009805
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine
Punto de fusión 150°C to 154°C
Fórmula molecular C16H14O3
Sinónimo ethyl xanthene-9-carboxylate, maybridge1_002093, 9h-xanthene-9-carboxylic acid ethyl ester
Clave InChI LFHPCJSHNRJCEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1C2=CC=CC=C2OC3=CC=CC=C13
Nombre IUPAC etil 9H-xanteno-9-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 254.29
Cantidad 50 g
PubChem CID 235688
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza 98%