Learn More
N-(4-amino-aminobenzenosulfonil) sulfametoxazol, TRC
Código de producto. 30134648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134648 1 g 1 g
30006096 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5914801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135529-16-7
Fórmula molecular C16 H16 N4 O5 S2
Peso molecular (g/mol) 408.45
Sinónimo 4-[[(4-Aminophenyl)sulphonyl]amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide, Sulfamethoxazole Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 4-amino-N-[4-[(5-metil-1,2-oxazol-3-il)sulfamoil]fenil]benzenosulfonamida
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(NS(=O)(=O)c3ccc(N)cc3)cc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[((4-Aminophenyl)sulfonyl)amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N4O5S2/c1-11-10-16(18-25-11)20-27(23,24)15-8-4-13(5-9-15)19-26(21,22)14-6-2-12(17)3-7-14/h2-10,19H,17H2,1H3,(H,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.0562
Porcentaje de pureza >95%