Learn More
N-(4-Amino-6-etoxi-1,3,5-triazin-2-il)-N-metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10483073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10483073 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10483073 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC35726DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-amino-6-ethoxy-1, 3, 5-triazin-2-yl)-N-methylamine
CAS 62096-63-3
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H11N5O
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-ethoxy-n2-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-amino-6-ethoxy-4-methylamino-1,3,5-triazine, 2-amino-4-methylamino-6-ethoxy-1,3,5-triazine, n-4-amino-6-ethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-n-methylamine, 2-amino-4-methylamino-6-ethoxy-1,3,5-trazine, 2-amino-4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazine, 4-amino-6-ethoxy 1,3,5-triazin-2-yl methylamine, maybridge3_000309, 6-ethoxy-n-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-amine
Clave InChI HEMSJLNVJJUYEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=NC(=NC(=N1)NC)N
Nombre IUPAC 6-etoxi-2-N-metil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 169.188
PubChem CID 693795
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.19