Learn More
N-(4-Amino-6,7-dimetoxiquinazol-2-il)-N-metilpropileediamina Cloruro, TRC
Código de producto. 30003481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003481 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30003481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA604970100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-methyl-propylenedia
CAS 81403-69-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H21 N5 O2 . Cl H
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,4-Quinazolinediamine, N2-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-, hydrochloride (1:1), 2,4-Quinazolinediamine, N2-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-, monohydrochloride (9CI), N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N5O2.ClH/c1-19(6-4-5-15)14-17-10-8-12(21-3)11(20-2)7-9(10)13(16)18-14;/h7-8H,4-6,15H2,1-3H3,(H2,16,17,18);1H
SMILES Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCN
Nombre IUPAC 2-N-(3-aminopropil)-6,7-dimetoxi-2-N-metilquinazolina-2,4-diamina; Cloruro
Peso molecular (g/mol) 327.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1462
Porcentaje de pureza >95%