Learn More
N-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazol-2-il)-N-(metil-d3)-2-cianoetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-(methyl-d3)-2-cyanoethylamine |
| CAS | 1185144-54-0 |
| Fórmula molecular | C14H14D3N5O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-[(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)(methyl-d3)amino]propanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N5O2/c1-19(6-4-5-15)14-17-10-8-12(21-3)11(20-2)7-9(10)13(16)18-14/h7-8H,4,6H2,1-3H3,(H2,16,17,18)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCC#N)c1nc(N)c2cc(OC)c(OC)cc2n1 |
| Nombre IUPAC | 3-[(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)-(trideuteriometil)amino]propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 290.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.1571 |