Learn More
N'-(4-amino-5-cloro-2-metoxibenzoil)-N,N-dietiletano-1,2-diamina N-óxido (metoclopramida N-óxido), Mikromol™
Descripción
N'-(4-amino-5-cloro-2-metoxibenzoil)-N,N-dietiletano-1,2-diamina N-óxido (N-óxido de metoclopramida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide (Metoclopramide N-Oxide) |
| CAS | 171367-22-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide (Metoclopramide N-Oxide) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H22 Cl N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide, Metoclopramide Imp. G (EP), Metoclopramide N-Oxide, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity G, Metoclopramide Impurity G, Metoclopramide Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22ClN3O3/c1-4-18(20,5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)21-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19) |
| SMILES | CC[N+]([O-])(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC |
| Nombre IUPAC | Óxido de 2-[(4-amino-5-cloro-2-metoxibenzoil)amino]-N,N-dietiletanamina |
| Mostrar más |