Learn More
N-[4-Amino-3-(trifluorometil)fenil]-2-metilpropanamida (FLU-6), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropanamide |
| CAS | 39235-51-3 |
| Fórmula molecular | C11 H13 F3 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13F3N2O/c1-6(2)10(17)16-7-3-4-9(15)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,15H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(C)C(=O)Nc1ccc(N)c(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[4-amino-3-(trifluorometil)fenil]-2-metilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 246.229 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.098 |