Learn More
Clorhidrato de N-(4-amino-3-piridinil)-acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Amino-3-pyridinyl)-acetamide Hydrochloride |
| CAS | 676464-96-3 |
| Fórmula molecular | C7H9N3O . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-(4-Amino-3-pyridinyl)-acetamide Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3O.ClH/c1-5(11)10-7-4-9-3-2-6(7)8;/h2-4H,1H3,(H2,8,9)(H,10,11);1H |
| SMILES | Cl.CC(=O)Nc1cnccc1N |
| Nombre IUPAC | N-(4-aminopiridin-3-il)acetamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 187.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0512 |