Learn More
Clorhidrato de N-(4-amino-3-piridinil)-acetamida-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Amino-3-pyridinyl)-acetamide-d3 Hydrochloride |
| CAS | 2733572-66-0 |
| Fórmula molecular | C7H6D3N3O •HCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3O.ClH/c1-5(11)10-7-4-9-3-2-6(7)8;/h2-4H,1H3,(H2,8,9)(H,10,11);1H/i2D,3D,4D; |
| SMILES | NC1=C(NC(C)=O)C([2H])=NC([2H])=C1[2H].[H]Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de N-(4-aminopiridin-3-il-2,5,6-d3)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 190.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.07 |