Learn More
N-(4-Amino-2-metilfenil)-4-(3-piridil)-2-pirimidinaamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine |
| CAS | 112696-91-0 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,4-Benzenediamine, 2-methyl-N1-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-, 2-Methyl-N1-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-1,4-benzenediamine, 2-Methyl-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,4-diamine, N-(2-Methyl-4-aminophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15N5/c1-11-9-13(17)4-5-14(11)20-16-19-8-6-15(21-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21) |
| SMILES | Cc1cc(N)ccc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-1-N-(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)benceno-1,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 277.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.1327 |