Learn More
N-(4-Amino-2-clorofenil)-5-cloro-2-hidroxibenzamida, TRC
Código de producto. 30474654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30474654 50 mg
30476579 10 mg
30470258 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN28585850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10558-45-9
Fórmula molecular C13H10N2O2Cl2
Peso molecular (g/mol) 297.14
Nombre IUPAC N-(4-amino-2-clorofenilo)-5-cloro-2-hidroxibenzamida
SMILES Nc1ccc(NC(=O)c2cc(Cl)ccc2O)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Amino-2-chlorophenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10Cl2N2O2/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)17-11-3-2-8(16)6-10(11)15/h1-6,18H,16H2,(H,17,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0119