Learn More
N-[4-amino-2-cloro-6-[(2-desoxi-2-fluoro-alfa-D-arabinopiranosil)amino]-5-pirimidinil]-formamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-Amino-2-chloro-6-[(2-deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinopyranosyl)amino]-5-pyrimidinyl]-formamide |
| CAS | 1140251-30-4 |
| Fórmula molecular | C10 H13 Cl F N5 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-[4-Amino-2-chloro-6-[(2-deoxy-2-fluoro-α-D-arabinopyranosyl)amino]-5-pyrimidinyl]formamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13ClFN5O4/c11-10-15-7(13)5(14-2-18)8(17-10)16-9-4(12)6(20)3(19)1-21-9/h2-4,6,9,19-20H,1H2,(H,14,18)(H3,13,15,16,17)/t3-,4+,6-,9+/m1/s1 |
| SMILES | Nc1nc(Cl)nc(N[C@H]2OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2F)c1NC=O |
| Nombre IUPAC | N-[4-amino-2-cloro-6-[[(2S,3S,4R,5R)-3-fluoro-4,5-dihidroxioxan-2-il]amino]pirimidin-5-il]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 321.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.064 |