Learn More
N(4)-Acetilcitosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11375329 25 g 25 g
11365329 5 g 5 g
11385329 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11375329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20851.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14631-20-0 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14631-20-0
Fórmula molecular C6H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00134466
Clave InChI IJCKBIINTQEGLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 99309
Nombre IUPAC N-(2-oxo-1H-pirimidin-6-il)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(4)-Acetylcytosine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Sinónimo n4-acetylcytosine, n-acetylcytosine, n-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl acetamide, acetamide, n-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n 4-acetylcytosine, n-2-oxo-1h-pyrimidin-6-yl acetamide, n-2-hydroxypyrimidin-4-yl acetamide, n-2-oxo-3h-pyrimidin-4-yl acetamide, 4-acetylamino-1,2-dihydro-2-pyrimidone
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%