Learn More
N'-(4-acetilaminofenil)-N,N-dimetilacetamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N'-(4-Acetylaminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine |
| CAS | 1358054-66-6 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N3 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N'-(4-Acetylaminophenyl)-N,N-Dimethylacetamidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17N3O/c1-9(15(3)4)13-11-5-7-12(8-6-11)14-10(2)16/h5-8H,1-4H3,(H,14,16)/b13-9+ |
| SMILES | CN(C)\C(=N\c1ccc(NC(=O)C)cc1)\C |
| Nombre IUPAC | N-[4-[(E)-1-(dimetilamino)etilidenamino]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 219.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1372 |