Learn More
N-[4-[Acetil-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)sulfamoil]fenil]acetamida (diacetilsulfadimidina; diacetilsulfametazina), Mikromol™
Código de producto. 30460756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460756 4 x 25 mg -
30052654 25 mg 25 miligramos
30049084 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460756 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1311.0800254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[4-[Acetil-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)sulfamoil]fenil]acetamida (diacetilsulfadimidina; diacetilsulfametazina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-[Acetyl-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide
CAS 59224-69-0
Nombres de analitos o componentes N-[4-[Acetyl-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 N4 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[[4-(Acetylamino)phenyl]sulfonyl]-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N4O4S/c1-10-9-11(2)18-16(17-10)20(13(4)22)25(23,24)15-7-5-14(6-8-15)19-12(3)21/h5-9H,1-4H3,(H,19,21)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(C(=O)C)c2nc(C)cc(C)n2
Nombre IUPAC N-[4-[acetil-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)sulfamoil]fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 362.4
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1049 g/mol