Learn More
N-(4,6-Dimetil-2-piridil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15496507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496507 5 g 5 g
15406517 250 mg 250 miligramos
15486507 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15496507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33661.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49600-35-3
Fórmula molecular C8H11N3S
Peso molecular (g/mol) 181.26
Número MDL MFCD15525456
Clave InChI ZXQTZSMIBLLDGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dimethyl-pyridin-2-yl-thiourea, n-4,6-dimethyl-2-pyridinyl thiourea, n-4,6-dimethyl-2-pyridyl thiourea
PubChem CID 13608509
Nombre IUPAC (4,6-dimetilpiridin-2-il)tiourea
SMILES CC1=CC(C)=NC(NC(N)=S)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thiourea
Punto de fusión 238°C to 243°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.25
Porcentaje de pureza 97%