Learn More
N-[4,6-Dicloro-5-(formilamino)-2-pirimidiniloacetamida, TRC
Código de producto. 30387783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387783 50 mg
30387177 250 mg
30382705 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43448550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136470-91-2
Fórmula molecular C7 H6 Cl2 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 249.0541
Sinónimo Acetamide, N-[4,6-dichloro-5-(formylamino)-2-pyrimidinyl]-, N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide, N-[4,6-Dichloro-5-(formylamino)-2-pyrimidinyl]acetamide
Nombre IUPAC N-(4,6-dicloro-5-formamidopirimidina-2-il)acetamida
SMILES CC(=O)Nc1nc(Cl)c(NC=O)c(Cl)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6Cl2N4O2/c1-3(15)11-7-12-5(8)4(10-2-14)6(9)13-7/h2H,1H3,(H,10,14)(H,11,12,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.9868