Learn More
N-(4,6-Dicloro-5-formamidopirimidin-2-il)acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30049228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049228 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049228 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3249.160025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-(4,6-Dicloro-5-formamidopirimidin-2-il)acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide
CAS 136470-91-2
Nombres de analitos o componentes N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H6 Cl2 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acetamide, N-[4,6-dichloro-5-(formylamino)-2-pyrimidinyl]-, N-[4,6-Dichloro-5-(formylamino)-2-pyrimidinyl]acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6Cl2N4O2/c1-3(15)11-7-12-5(8)4(10-2-14)6(9)13-7/h2H,1H3,(H,10,14)(H,11,12,13,15)
SMILES CC(=O)Nc1nc(Cl)c(NC=O)c(Cl)n1
Nombre IUPAC N-(4,6-dicloro-5-formamidopirimidin-2-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 249.0541
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.9868 g/mol