Learn More
N-[4-[(5-metilisoxazol-3-il)sulfamoil]fenil]acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30459998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459998 4 x 25 mg -
30049464 25 mg 25 miligramos
17991486 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459998 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0227.0100254AMP
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[4-[(5-metilisoxazol-3-il)sulfamoil]fenil]acetamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Acetylsulfamethoxazole
CAS 21312-10-7
Nombres de analitos o componentes Acetylsulfamethoxazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Sulfamethoxazole Imp. A (EP), Sulfamethoxazole USP Related Compound A, Sulfamethoxazole USP RC A, N-[4-[(5-Methylisoxazol-3-yl)sulphamoyl]phenyl]acetamide, Sulfamethoxazole Related Compound A, Sulfamethoxazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2
Nombre IUPAC N-[4-[(5-metil-1,2-oxazol-3-il)sulfamoil]fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 295.31
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0627 g/mol